Key Documents
919810
Sigma-Aldrich
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene
95%
Synonyme(s) :
tert-Butyl stilbene, tBustb
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H28
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.46
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
177-182 °C
InChI
1S/C22H28/c1-21(2,3)19-13-9-17(10-14-19)7-8-18-11-15-20(16-12-18)22(4,5)6/h7-16H,1-6H3
Clé InChI
XTJKJVFXJGERSP-UHFFFAOYSA-N
Application
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene is commonly employed in transition metal catalyzed asymmetric epoxidation[1][2] and dihydroxylation. Additionally, it can be used as ligand a for Ni catalysis.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Ni(4-tBustb)3: A Robust 16-Electron Ni(0) Olefin Complex for Catalysis
Nattmann L, et al.
Organometallics, 39(18), 3295-3300 (2020)