Principaux documents
705659
3,7-Dimethyluric acid-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonyme(s) :
3,7-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
US$448.92
TarifUS$522.00Économiser 14 %Sélectionner une taille de conditionnement
About This Item
US$448.92
TarifUS$522.00Économiser 14 %Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Pf
>300 °C
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES
CN1C(=O)[15NH][13C]2=[13C]1[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]2C
1 of 4
Cet article | SAB5200988 | SAB5200888 | SAB5200904 |
---|---|---|---|
conjugate unconjugated | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate unconjugated | conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate |
species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human, mouse, rat |
Gene Information rat ... Grin2a(24409) | Gene Information rat ... Grin2a(24409) | Gene Information rat ... Grin2a(24409) | Gene Information rat ... Grin2a(24409) |
clone S327A-38, monoclonal | clone S327A-38, monoclonal | clone S327-95, monoclonal | clone S327-95, monoclonal |
antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable