Principaux documents
574864
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide-17O2 solution
≥2% in H2O, ≥90 atom % 17O
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H217O2
Poids moléculaire :
36.01
Code UNSPSC :
51473503
Pureté isotopique
≥90 atom % 17O
Concentration
≥2% in H2O
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable