274755
4-Nitrophthalic acid
92%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
92%
Impuretés
5-8% 3-nitrophthalic acid
Pf
159-161 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitro
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)5-2-1-4(9(14)15)3-6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable