Direkt zum Inhalt
LU
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Viskositätsbad-Medien
Products
Hersteller
Format
Anwendung
Referenzmaterialtyp
Produkte filtern
Showing 1-6 of 6
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
BM2
Viskositätsbad-Medien,
White Oil for use 80 to 120 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
BM5
Viskositätsbad-Medien,
Silicone Fluid 26 cSt at 25 °C for use 120 to 150 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
BM1
Viskositätsbad-Medien,
White Oil for use 40 to 80 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
BM6
Viskositätsbad-Medien,
Silicone Fluid 20 cSt at 25 °C for use 90 to 135 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
BM7
Viskositätsbad-Medien,
Silicone Fluid 10 cSt at 25 °C for use 50 to 100 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
BM8
Viskositätsbad-Medien,
Silicone Fluid 5 cSt at 25 °C for use 20 to 60 °C