Merck
Fläschchen, 2 ml, offene Schraubkappe, R.A.M.™ (9 mm) Vorteilspack mit Verschlüssen mit Septen, unmontiert, 100er-Pack volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/silicone/PTFE septum
Fläschchen, 2 ml, offene Schraubkappe, R.A.M. (9 mm) Vorteilspack mit Verschlüssen mit Septen, unmontiert, 100er-Pack
Fläschchen, 2 ml, offene Schraubkappe, R.A.M.™ (9 mm) Vorteilspack mit Verschlüssen mit Septen, unmontiert, 100er-Pack volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/silicone/PTFE septum