Merck
TWEEN® 20, PROTEINQUALITÄT® Detergens, 10%ige Lösung, sterilfiltriert Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins. Conductivity:50 µS/cm.
Tween® 20 Solution
TWEEN® 20, PROTEINQUALITÄT® Detergens, 10%ige Lösung, sterilfiltriert Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins. Conductivity:50 µS/cm.
Synonym(e):
TWEEN® 20, Polyethylenglykolsorbitanmonolaurat, Polyoxyethylensorbitanmonolaurat
CAS-Nummer:
Products
Produktkategorie
Marke
Physikalische Form
Qualitätsstufe