Direkt zum Inhalt
LU
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Swiss Boy Laborhebebühnen
Products
Farbe
Hersteller
Länge (mm)
Produkte filtern
Showing 1-9 of 9
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Z635316
Swiss Boy Laborhebebühnen,
load ≤20 kg, platform L × W 50 mm × 40 mm, Model 100
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z635324
Swiss Boy Laborhebebühnen,
load ≤30 kg (middle position), platform L × W 80 mm × 75 mm, Model 105
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z635332
Swiss Boy Laborhebebühnen,
load ≤50 kg (middle position), platform L × W 120 mm × 140 mm, Model 110
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z635340
Swiss Boy Laborhebebühnen,
load ≤80 kg (middle position), platform L × W 122 mm × 150 mm, Model 115
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z635537
Swiss Boy Laborhebebühnen,
load ≤50 kg (w/o plates, middle position), platform L × W 200 mm × 200 mm, Model 110
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z635359
Swiss Boy Laborhebebühnen,
load ≤90 kg (middle position), platform L × W 180 mm × 216 mm, Model 116
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z635383
Swiss Boy Laborhebebühnen,
load ≤90 kg (middle position), platform L × W 240 mm × 320 mm, Model 118
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z635545
Swiss Boy Laborhebebühnen,
load ≤80 kg (with two plates, middle position), platform L × W 200 mm × 200 mm, Model 115
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z635553
Swiss Boy Laborhebebühnen,
load ≤90 kg (with two plates, middle position), platform L × W 400 mm × 500 mm, Model 118