Direkt zum Inhalt
LU
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Superdex
®
Increase 75
Products
Produktkategorie
columns (3)
Marke
Sigma-Aldrich (2)
Hersteller
pH-Wert
Produktreihe
Trenntechnik
ID (mm)
Länge (cm)
Volumen (ml)
Säulenmaterial
Partikelgröße (µm)
Produkte filtern
Showing 1-3 of 3
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
GE29-1487-21
Superdex
®
Increase 75,
10/300 GL, Cytiva 29-1487-21, column L × I.D. 30 cm × 10 mm, 9 μm avg. part. size
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
GE29-1487-23
Superdex
®
Increase 75,
3.2/300 GL, Cytiva 29-1487-23, column L × I.D. 30 cm × 3.2 mm, 9 μm avg. part. size
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
GE29-1487-22
Superdex
®
Increase 75,
5/150 GL, Cytiva 29-1487-22, column L × I.D. 15 cm × 5 mm, 9 μm avg. part. size