Merck
Milli-Q® IX Reinwassersystem mit E-POD® Abgabevorrichtung output: type 2 water (> 5 MΩ·cm), input: potable tap water, The most advanced pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 3 L/h, with E-POD® pure water dispenser.
Milli-Q® IX Reinwassersystem mit E-POD® Abgabevorrichtung
Milli-Q® IX Reinwassersystem mit E-POD® Abgabevorrichtung output: type 2 water (> 5 MΩ·cm), input: potable tap water, The most advanced pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 3 L/h, with E-POD® pure water dispenser.
Products
Produktkategorie
Marke
Nachhaltigkeit
Merkmal
Produktreihe
Qualitätsstufe
Produktionsfließrate (l/h)
Täglicher Wasserbedarf (l/Tag)
Speisewasserqualität
Wasserqualität