Direkt zum Inhalt
LU
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Julabo
®
CORIO
™
CD refrigerated/heating circulator
Products
Produktkategorie
baths (12)
Hersteller
Packungsgröße
Produkte filtern
Showing 1-14 of 14
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Z743058
Julabo
®
CORIO
™
CD refrigerated/heating circulator,
CD-200F, bath useable volume 3 L (4 L), temp -20 °C, accuracy: 150 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743059
Julabo
®
CORIO
™
CD refrigerated/heating circulator,
CD-200F, bath useable volume 3 L (4 L), temp -20 °C, accuracy: 150 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743065
Julabo
®
CORIO
™
CD refrigerated/heating circulator,
CD-300F, bath useable volume 3 L (4 L), temp -25 °C, accuracy: 150 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743072
Julabo
®
CORIO
™
CD refrigerated/heating circulator,
CD-601F, bath useable volume 8 L (10 L), temp -40 °C, accuracy: 150 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743066
Julabo
®
CORIO
™
CD refrigerated/heating circulator,
CD-300F, bath useable volume 3 L (4 L), temp -25 °C, accuracy: 150 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743069
Julabo
®
CORIO
™
CD refrigerated/heating circulator,
CD-600F, bath useable volume 5 L (7.5 L), temp -35 - 150 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743068
Julabo
®
CORIO
™
CD refrigerated/heating circulator,
CD-600F, bath useable volume 5 L (7.5 L), temp -35 °C, accuracy: 150 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743079
Julabo
®
CORIO
™
CD refrigerated/heating circulator,
CD-1000F, bath useable volume 5 L (7.5 L), temp -40 °C, accuracy: 150 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743081
Julabo
®
CORIO
™
CD refrigerated/heating circulator,
CD-1001F, bath useable volume 42 L (56 L), temp -38 °C, accuracy: 150 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743073
Julabo
®
CORIO
™
CD refrigerated/heating circulator,
CD-601F, bath useable volume 8 L (10 L), temp -40 °C, accuracy: 150 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743061
Julabo
®
CORIO
™
CD refrigerated/heating circulator,
CD-201F, bath useable volume 3 L (4 L), temp -20 °C, accuracy: 150 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743082
Julabo
®
CORIO
™
CD refrigerated/heating circulator,
CD-1001F, bath useable volume 42 L (56 L), temp -38 °C, accuracy: 150 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743078
Julabo
®
CORIO
™
CD refrigerated/heating circulator,
CD-1000F, bath useable volume 5 L (7.5 L), temp -40 °C, accuracy: 150 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743063
Julabo
®
CORIO
™
CD refrigerated/heating circulator,
CD-201F, bath useable volume 3 L (4 L), temp -20 °C, accuracy: 150 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug