Direkt zum Inhalt
LU
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Flammpunkt-Standard
EG-Nummer:
265-149-8
Products
Hersteller
Agentur
Format
Qualitätsstufe
Anwendung
Referenzmaterialtyp
Sonderqualität
certified reference material (7)
Produkte filtern
Showing 1-11 of 11
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
CRMUPMCCMID
Flammpunkt-Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc A (141.0 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CRMUPMCCHIGH
Flammpunkt-Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc A (228.0 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CRMUPMCCLOW
Flammpunkt-Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc A (77.5 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CRMUABKR
Flammpunkt-Standard,
Abel IP 170 (41.2 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CRMUCOCLOW
Flammpunkt-Standard,
COC ASTM D 92 (85.0 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CRMUPMGO
Flammpunkt-Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc A (57.3 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CRMABKR
Flammpunkt-Standard,
Abel IP 170 (41.9 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CRMTAKR
Flammpunkt-Standard,
TAG ASTM D56 (43.1 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CRMUPMLUB
Flammpunkt-Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc B (105.7 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CRMUFCLU
Flammpunkt-Standard,
COC ASTM D 92 (256.8 °C)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CRMUPMLU
Flammpunkt-Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc B (190.5 °C)