Direkt zum Inhalt
LU
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Ethyl-10-undecenoat
Synonym(e):
Ethylundecylenat, Ethyl-10-undecanoat
Lineare Formel:
H
2
C=CH(CH
2
)
8
CO
2
C
2
H
5
CAS-Nummer:
692-86-4
Molekulargewicht:
212.33
EG-Nummer:
211-734-8
Products
Produktkategorie
aroma chemicals (1)
Marke
Sigma-Aldrich (1)
Biologische Quelle
Siedepunkt (°C)
Formelmasse
Reinheit
Agentur
Qualitätsstufe
Anwendung
Markush-Klasse
Markush-Gruppe
Organoleptische Klasse
Sonderqualität
Food Grade (1)
Halal (1)
Produkte filtern
Showing 1-1 of 1
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
W246107
Ethyl-10-undecenoat,
≥97%, FG
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Wählen Sie bis zu 4 Produkte für den Vergleich
Vergleichen
Alle löschen
English - EN
Français - FR
Deutsch - DE
Weitere Informationen