Direkt zum Inhalt
LU
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Corning
®
direct overhead drive assembly for ProCulture
®
spinner flasks
Products
Hersteller
Packungsgröße
Sterilität
Stil
Produkte filtern
Showing 1-5 of 5
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
CLS45158L
Corning
®
direct overhead drive assembly for ProCulture
®
spinner flasks,
paddle assembly for 8L Proculture spinner flask w/ direct drive overhead motor, 1/cs
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CLS451515L
Corning
®
direct overhead drive assembly for ProCulture
®
spinner flasks,
paddle assembly for 15L Proculture spinner flask w/ direct drive overhead motor, 1/cs
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CLS451536L
Corning
®
direct overhead drive assembly for ProCulture
®
spinner flasks,
paddle assembly for 36L Proculture spinner flask w/ direct drive overhead motor, 1/cs
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CLS402614
Corning
®
direct overhead drive assembly for ProCulture
®
spinner flasks,
direct overhead drive, 100 mm center cap assembly, 1/cs
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
CLS400649
Corning
®
direct overhead drive assembly for ProCulture
®
spinner flasks,
overhead drive, 120 mm center cap assembly