Merck
2-Oleoyl-1-Palmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin ≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
2-Oleoyl-1-Palmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin
2-Oleoyl-1-Palmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin ≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
Synonym(e):
(7R,17Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)-oxy]-methyl]-3,5,8-trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium-4-oxid, inneres Salz, 1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholin, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholin, 3-sn-Phosphatidylcholin, 2-oleoyl-1-palmitoyl, L-β-Oleoyl-γ-palmitoyl-α-lecithin, PC(16:0/18:1(9Z)), PC(16:0/18:1), PC(16:0/18:1w9), POPC
Empirische Formel (Hill-System):
C42H82NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
760.08
EG-Nummer:
Products
Produktkategorie
Marke
Biologische Quelle
Formelmasse
Physikalische Form
Reinheit
Forschungsbereich
Qualitätsstufe
Funktionsgruppe
Optisches Isomer