Merck
HomeProdukteProteinbiologieProtein-Massenspektrometrie
Protein-Massenspektrometrie
Eine detaillierte Ansicht eines Proteinmassenspektrometrie-Geräts mit verschiedenen Komponenten wie Schläuchen, Kabeln und Anzeigen, mit sichtbarem Notaus-Taster und gelbem Warnschild. Im Hintergrund arbeitet ein Wissenschaftler in einem Laborkittel im Labor und unterstreicht so die Bedeutung der Maschine für die wissenschaftliche Forschung und den technologischen Fortschritt.
Der expandierende Bereich der Proteomik erfordert einzigartige Reagenzien und Produkte für die Probenvorbereitung wie Enzyme, Referenzstandards, mobile Phasen, Matrices und Geräte zur Probenreinigung. Hochdurchsatzmethoden, Automatisierung und Verbesserungen bei der LC/MS/MS haben dazu geführt, dass Massenspektrometrie-Workflows über die akademische Forschung hinaus auch in der klinischen Diagnostik Anwendung finden. Um diese Anforderungen an die Massenspektrometrie zu erfüllen, bieten wir ein umfassendes Sortiment Reagenzien an, die Ihren gesamten Arbeitsablauf abdecken.  
Erfahren Sie mehr über:
Enzymreagenzien
Ein zuverlässiger und effizienter Proteinverdau mit selektiven und reinen Proteasen in Sequenzierqualität ist ein entscheidender Schritt bei der Vorbereitung von Proben in der Proteomik. Wir bieten eine breite Palette natürlicher und rekombinanter Proteasen an, darunter Endoproteinasen wie Trypsin (T1426), Chymotrypsin (C6423), Lys-C (324715), Glu-C (324713), Asp-N (324708) sowie eine Vielzahl von Aminopeptidasen (A8200) und Carboxypeptidasen (C9584). Außerdem steht mit SOLu-Trypsin eine gebrauchsfertige rekombinante Trypsinlösung (EMS0004) zur Verfügung. Dieses Enzym in Advanced Proteomics Grade ist lösungsstabil für die Massenspektrometrie. Es ist so konzipiert, dass es in Lösung und gekühlt stabil ist. Darüber hinaus kann SOLu-Trypsin sofort ohne Vorbereitung verwendet werden. 
Silutions stabilisotopenmarkierte Ms-interne Standards
Wir bieten eine Vielzahl Proteomik-Standards an, die speziell für Anwendungen in der Massenspektrometrie entwickelt wurden. Hochgradig charakterisierte Protein- und Peptidmischungen stehen für Anwendungen zur Verfügung, die von der Leistung von MS-Geräten bis hin zu spezifischen Post-Translationsanalysen reichen. Alle Produkte werden mit einem Höchstmaß an Qualität hergestellt und sind speziell für Ihre Proteomik-Anwendungen konzipiert. 
Unsere Universal Proteomics Standards (UPS) mit klar definierten und charakterisierten Standards, die aus 48 Proteinen 6-83 KD oder 6 Gemischen aus 8 Proteinen (UPS2) bestehen. Darüber hinaus enthält der MS Qual/Quant QC Mix (MSQC1) 6 Trypsin-verdaute menschliche Proteine und 14 SIL-Peptide, während der MS Retention Time Calibration Mix (MSRT1 und MSRT2) aus injektionsfertigen Gemischen besteht, die 14 stabilisotopenmarkierte Peptide bzw. 9 native Proteine enthalten. 
SILu™Prot PRODUKTE FÜR DIE MASSENSPEKTROMETRIE 
Bei den SILu™Prot-Produkten handelt es sich um ein neues Sortiment stabilisotopenmarkierter (SIL, oder "heavy labeled") Proteine mit voller Länge, die als interne Massenspektrometrie-Standards für die quantitative Proteomik entwickelt wurden. Wir bieten darüber hinaus alle SILu™Prot-Produkte in unmarkierter Form als SILu™Lite-Proteine an. Darüber hinaus sind unsere SILu™MAb- und SILu™Lite-Antikörperstandards rekombinante monoklonale IgG1-Antikörperstandards, die für die Bewertung der pharmakokinetischen Eigenschaften von Biotherapeutika wie monoklonalen therapeutischen Antikörpern und Fc-Fusionstherapeutika nützlich sind. SILu™MAb ist ein mit stabilen Isotopen markierter Antikörper, während SILuLite die entsprechende unmarkierte Form des Antikörpers ist. 
SCIEX iChemistry™ Lösungen
In Zusammenarbeit mit SCIEX bieten wir nun deren globales Angebot an Markierungschemikalien für die Massenspektrometrie, SCIEX iChemistryTM Lösungen für den Einsatz in der Grundlagenforschung und in anwendenden Märkten an. Die beiden Unternehmen bieten gemeinsam Gesamtlösungen für Reagenzien für die quantitative Proteomik an, die es Forschern ermöglichen, tiefer in komplexe biologische Systeme einzudringen, potenzielle Biomarker zu analysieren und entsprechende Ergebnisse zu erbringen. Sie haben nun Zugriff auf die größte Auswahl qualitativ hochwertiger Tools für Workflows in der Biomarker-Analyse. Speziell in der Proteinbiologie umfasst unser Angebot die Produktlinien SCIEX ICAT®, iTRAQ®, mTRAQ® und CYP450 für die quantitative Proteomik. Mit unserer gezielten Auswahl an Kits, Markierungsreagenzien, Kalibranten und MS-Standards sind wir darauf ausgerichtet, Ihren Anforderungen in Bezug auf Reagenzien für die Massenspektrometrie zu entsprechen. 