Merck
Membran-Immundetektionseinheiten
Bei der Western Blot-Immundetektion werden Antikörper eingesetzt, um Zielprotein nachzuweisen. Geblottete Membranen, die übertragene Proteine enthalten, werden blockiert, gefolgt von einer Antikörperinkubation und Nachweis unter Verwendung von Chemilumineszenz-, kolorimetrischen oder Fluoreszenzverfahren. Membrangeräte für die Immundetektion erleichtern die Verarbeitung von Western Blots durch Vereinfachung der Arbeitsabläufe und Verkürzung der Nachweiszeiten. 
Erfahren Sie mehr über:
Das Snap I.D. 2.0-Proteinerkennungssystem mit seinem eleganten weißen Sockel, den zwei blauen Einstellknöpfen und dem Bildschirm sowie den vorgesehenen Bereichen für die Probenplatzierung repräsentiert die moderne Proteinanalysetechnik
SNAP i.d.® 2.0 Proteindetektionssystem
Das SNAP i.d.® 2.0 Proteindetektionssystem ist ein einzigartiges, vakuumbetriebenes System, in dem Reagenzien durch die Membran gezogen werden und so der Kontakt mit der Membran erhöht und dabei die Abhängigkeit von Diffusion oder Agitation beseitigt wird. Durch diese Verbesserung der dreidimensionalen Reagenzverteilung wird die für die Immundetektion benötigte Zeit verringert. Während im herkömmlichen Western Blot 4 bis 24 Stunden für die Blockierung, Antikörperinkubation und Waschschritte benötigt werden, werden im SNAP i.d.® 2.0-Protokoll nur 30 Minuten ohne Verlust der Signalintensität oder Verringerung der Blot-Qualität benötigt. Es können alle Immunnachweisschritte nach dem Proteintransfer auf eine Membran (d.h. Blockieren, Waschen sowie Primär- und Sekundärantikörperinkubationen) mit dem SNAP i.d.® 2.0-System durchgeführt werden.
Weitere Informationsquellen
  • Protocol: Protein Blotting Handbook
    The seventh edition of the Protein Blotting Handbook offers comprehensive guidance on optimizing antibody concentrations and reducing background interference, along with expanded data and protocols for fluorescence detection. The handbook represents the collective experience of application scientists and technical service specialists.
  • Article: 30-minute Immunodetection Protocol Using the SNAP i.d.® 2.0 System
    The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
  • Brochure: Rethink Western Blotting
    Access to our Western blotting expertise is easy—flip to our troubleshooting section at the end of this brochure, or learn more.