Duolink® Proximity Ligation Assay
Duolink® Proximity Ligation Assays (PLA) ermöglichen die Untersuchung endogener Protein-Protein-Interaktionen (PPI) und posttranslationaler Modifikationen, indem sie ein Fluoreszenzsignal für ein einzelnes Ereignis liefern, das entweder durch Mikroskopie oder Durchflusszytometrie sichtbar gemacht werden kann. Zur Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen wird in der Duolink® PLA-Technologie ein Antikörperpaar eingesetzt, das mit Oligonukleotiden markiert ist, die, wenn sie innerhalb von 40 nm vorhanden sind, eine Rolling-Circle-Amplifikation durchführen, um nach der Zugabe von markierten Sonden ein spezifisches Fluoreszenzsignal zu erzeugen.
Duolink® PLA ist in vier verschiedenen Farben erhältlich und eignet sich sowohl für die Durchflusszytometrie als auch für die Mikroskopie. Es ermöglicht die Visualisierung mehrerer Protein-Protein-Interaktionen pro Zelle. Erschließen Sie mit höherer Leistung und den Vorteilen der Duolink® PLA-Technologie neue Möglichkeiten in Ihrer Forschung:
- Visualisierung von Proteinwechselwirkungen – sowohl stabil als auch transient
- Visualisierung posttranslationaler Modifikationen
- Nachweis endogener Proteine – keine Überexpression oder genetische Manipulation
- Hohe Spezifität – durch den Einsatz zweier Antikörper/Sonden werden falsch-positive Ergebnisse eliminiert
- Keine spezielle Ausrüstung erforderlich – Standardmethoden auf der Grundlage von Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie verfügbar
Duolink® PLA-Produkte
- Duolink® PLA Starter-Kits enthalten alle notwendigen Reagenzien, die Sie für die Durchführung eines Fluoreszenzexperiments und die Analyse von bis zu 30 Proben benötigen.
- Duolink® Probemaker-Kits ermöglichen die Konjugation eines PLA-Oligos (PLUS oder MINUS) an einen beliebigen Antikörper.
- Duolink® PLA Multicolor-Kits ermöglichen mehrere PPI-Visualisierungen durch Mikroskopie.
- Duolink® flowPLA-Nachweiskits ermöglichen Durchflusszytometrie-Anwendungen mit vier Farben: grün, orange, rot und tiefrot.
- Der Duolink® PLA-Hellfeldnachweis enthält mit Meerrettichperoxidase (HRP) markierte Oligonukleotide, die die Verwendung mit einem Lichtmikroskop ermöglichen.
Weitere Informationsquellen
- Application Note: An Introduction to Duolink® PLA
Duolink® PLA protein detection technology is based on in situ proximity ligation assay (PLA), and allows for the detection, visualization, and quantification of protein expression, protein-protein interactions, and post-translational modifications, in unmodified cells and tissue samples within a matter of hours.
- Duolink® Proximity Ligation Assay Instructional Video
This video will show you step-by-step how to perform a Duolink® PLA experiment with cells on a slide that have already been fixed and permeabilized by the user.
- Application Note: How to Optimize the Duolink® Proximity Ligation Assay
To successfully execute a Duolink® PLA experiment, there are some necessary considerations to properly prepare for, setup, and execute the assay protocol.
- Brochure: Amplified Detection Duolink® Proximity Ligation Assay (PLA)
Rely on Duolink® PLA to amplify protein signals by 1000x, allowing you to visually detect proteins and their interactions, all with a straightforward protocol.
- Application Note: Duolink® PLA Probemaker Guide
This guide describes the use of the Duolink® In Situ Probemaker for the conjugation of PLA oligonucleotides (PLUS or MINUS) to any antibody for use in Duolink® PLA experiments.
- Flyer: Duolink® Flow Cytometry
Traditional flow cytometry has been limited in the ability to detect protein interactions and low abundant proteins events — until now.
- Duolink® PLA Fluorescence Protocol
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the immunofluorescent detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.
- Duolink® PLA Brightfield Protocol
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the brightfield detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.