3D-Druck von oralen festen Darreichungsformen
Eine innovative Technologie, ganz neue Möglichkeiten – der dreidimensionale Druck (3D-Druck) ermöglicht neue Ansätze, insbesondere im Zusammenhang der Arzneimittelherstellung. Der 3D-Druck wird auch als additive Fertigung bezeichnet und zielt auf zwei aktuelle Themen in der Pharmabranche ab: personalisierte Medizin und bedarfsgerechte Produktion. In der Tat lässt sich ein Trend weg von der Massenproduktion und hin zu individuelleren Lösungen verzeichnen. Der Grund dafür: Eine starke Nachfrage nach verbesserten Behandlungsmöglichkeiten, die den individuellen Bedürfnissen der Patienten entsprechen, insbesondere bei pädiatrischen und geriatrischen Patienten. Aber das ist noch nicht alles: Der 3D-Druck kann auch der Schlüssel zu kürzeren Entwicklungszeiten von Arzneimitteln sein, indem er bereits in der Frühphase Material für klinische Studien liefert.
Um jedoch das volle Potenzial dieser hochgradig digitalisierten Technologie auszuschöpfen, sind spezialisierte Hilfsstoffe erforderlich, ebenso wie die Integration intelligenter Anwendungen zur Selbstoptimierung oder zur automatisierten Entwicklung von Formulierungen.
Erfahren Sie, wie Sie Produktivität und Leistung verbessern können.
Unser Produktangebot wird durch das Emprove®-Programm mit umfassender Dokumentation unterstützt, um Ihre Markteinführung zu beschleunigen. Soweit anwendbar, entsprechen unsere Produkte den großen Pharmakopöen.
Hervorragende Verbesserung und Stabilisierung der Löslichkeit
Unsere Parteck®-MXP-Reihe von Polyvinylalkohol-Polymeren mit hoher thermischer Stabilität eignet sich optimal für eine Vielzahl additiver Fertigungsverfahren, insbesondere für schmelzbasierte Technologien wie die fortschrittliche schmelzbasierte Deposition.
Meglumin in zwei Qualitäten mit vielen Anwendungen
Die organische Base Meglumin kann als Gegenion zur Bildung eines Salzes mit dem Wirkstoff oder als funktioneller Hilfsstoff verwendet werden, um die Löslichkeit des Wirkstoffs zu erhöhen, die Stabilität des Wirkstoffs zu verbessern und den pH-Wert einzustellen. Wählen Sie die gewünschte Qualität:
Weichmacher erleichtern die Formulierung
Weichmacher können zur Senkung der Verarbeitungstemperatur verwendet werden, was Formulierungen mit thermolabilen Wirkstoffen erleichtert.
Unser Angebot an Weichmachern, die für 3D-Drucktechnologien geeignet sind, umfasst:
Zugehörige Produktinformationen
- Download: Formulation Handbook
In this formulation handbook, we have compiled information and formulation examples that can help you when developing your formulation.
- Brochure: Double Your Benefit with Meglumine
Applicable either as an advanced API intermediate or as a functional excipient.
- Article: Solid Formulation Development Using Melt-based 3D Printing Technologies
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
In diesem Webinar erfahren Sie mehr über die neuesten Fortschritte im schmelzbasierten 3D-Druck, Anwendungsbeispiele für die einzelnen Technologien und einen tieferen Einblick in die MED®-3D-Drucktechnologie zur Gestaltung spezieller Wirkstofffreisetzungsprofile.
In diesem Webinar stellen wir ein neues Konzept für die additive Fertigung von anspruchsvollen oralen Darreichungsformen vor. Durch die Kombination der kommerziellen 3D-Druckplattform von Aprecia mit unserer neuesten Technologie zur Verbesserung der Löslichkeit eröffnen sich neue Produktionsmöglichkeiten für die Entwicklung von Formulierungen.
Schlechte Löslichkeit ist nach wie vor eine große Herausforderung bei der Entwicklung von Formulierungen. In unserem Webinar erfahren Sie, wie das Developability Classification System (DCS) und Meglumin Sie bei diesen und weiteren Herausforderungen unterstützen können.