Merck
Ausrüstung und Systeme für die Nukleinsäure-Gelelektrophorese
Ganz gleich, ob Sie ein Gen klonieren, eine spezifische Nukleinsäuresequenz nachweisen oder DNA oder RNA quantifizieren müssen, Sie benötigen einen vollständigen Satz Genomanalyse-Tools, die zusammenwirken. Wir bieten eine umfangreiche Sammlung hochwertiger Reagenzien und Chemikalien für die DNA- und RNA-Gelelektrophorese und das Blotting, einschließlich DNA- und RNA-Leitern, Probenladepuffer, gebrauchsfertige Agarosegele, Nukleinsäurefärbungen, Nylontransfermembranen, Hybridisierungslösungen sowie Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für das Northern und Southern Blotting an. 
Wozu dient die Gelelektrophorese? Die Gelelektrophorese wird häufig eingesetzt, um Moleküle, wie z. B. Proteine, DNA und RNA, nach Größe zu trennen. Mit unseren DirectLoad™ Mini- und Midi-Systemen für die horizontale Elektrophorese können Sie Ihren Workflow für die Nukleinsäure-Gelelektrophorese optimieren. Puffer, Leitern (Ladders), Farbstoffe (Loading Dyes) und Färbemittel vervollständigen eine wirtschaftlich überzeugende Lösung für die Agarose-Gelelektrophorese. Entdecken Sie die vollständige Palette der DirectLoad™ Produktreihe, die einen beispiellosen Probendurchsatz und Vielseitigkeit für Ihre Experimente bietet und Sie dabei unterstützt, Ihre Nukleinsäureforschung zu optimieren.
Abschnitte:
DirectLoad™ Mini- und Midi-System für die horizontale Gelektrophorese
Eigenschaften des DirectLoad™ Mini- und Midi-Systems für die horizontale Gelektrophorese
Alle DirectLoad™ Mini- und Midi-Systeme für die horizontale Elektrophorese werden mit einer Reihe von Zubehörteilen geliefert. Eindeutige, auf jeder Kammer angebrachte Hinweise leiten Sie bei der korrekten Montage für Ihre experimentellen Anforderungen. Jedes System wird mit den erforderlichen Komponenten für die Montage geliefert. Die Elektrodenkabel sind mit den erhältlichen mPAGE®-Netzteilen kompatibel. Alle Zubehörteile sind auch separat erhältlich, was die Lebensdauer der Systeme dank kosteneffizienter Ersatzteile erhöht. Weitere Features des DirectLoad™ Mini- und Midi-Systems für die horizontale Elektrophorese sind unter anderem:
  • Einfach einklickbare, farbcodierte Anbauteile für eine sichere Montage in nur einer Ausrichtung.
  • Der DirectLoad™ Deckel trennt die Stromzufuhr beim Abnehmen, um die Sicherheit des Anwenders zu gewährleisten.
  • Die DirectLoad™ Geltabletts und Gelgießsperren sind auslaufsicher konstruiert und ermöglichen das parallele Vorbereiten von Agarosegelen.
  • Mehrere Kombinationen von Geltabletts und Kammgrößen ermöglichen ein Maximum an experimenteller Vielseitigkeit.
  • DirectLoad™ Kämme sind höhenverstellbar und können unter Verwendung von Ein- und Mehrkanalpipetten als Führungen für die Probenbeladung verwendet werden.
  • Um die Lebensdauer des Systems zu verlängern, sind entsprechende Ersatzteile erhältlich.
Zugehörige Produktressourcen