Merck
HomeProdukteChemie und BiochemikalienLaborsicherheitDetergenzien und Reinigungsmittel für das Labor
Detergenzien und Reinigungsmittel für das Labor
Extran® Laborreinigungsmittel
Extran® Detergenzien und Reinigungsmittel für das Labor
Extran® Laborreinigungsmittel für die manuelle Reinigung und den Einsatz in Laborspülmaschinen sorgen für eine kontaminationsfreie Reinigung von Laborglas und Apparaturen in Laboren und Produktionsanlagen: sowohl vor als auch nach dem Gebrauch.
Eine gründliche und rückstandsfreie Reinigung ist beim Umgang mit Chemikalien oder biologischen Stoffen für ordnungsgemäße Arbeitsabläufe in der Wissenschaft unerlässlich. Unsere Reinigungsmittel für das Labor und Laborgeräte sind:
  • Zuverlässig – gleichbleibende Produktqualität und außergewöhnliche Löslichkeit und Fließfähigkeit
  • Umweltfreundlich – mit biologisch abbaubaren Wirkstoffen für eine umweltfreundlichere Reinigung formuliert
  • Rückstandsfreie Reinigung mit Validierungsunterstützung – unsere photometrische Testmethode kann Ihr Labor in Bezug auf den Nachweis der Abwesenheit nichtionischer Tenside unterstützen
  • Sicher und ungiftig – frei von Duftstoffen, Farbstoffen, Oxidationsmitteln, Chlor, Enzymen und Nitrilotriessigsäure (NTA)
  • Effizient – hochkonzentrierte Laborreinigungsmittel für die Reinigung von Laborgeräten, erhältlich in verschiedenen Packungsgrößen (1 l bis 25 l; 2 kg bis 25 kg) mit speziell entwickelten Entnahmemethoden und Adaptern
Entdecken Sie unser breites Portfolio an zuverlässigen Laborreinigungsmitteln:
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-10 von 10
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-10 von 10
Vergleichen
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-10 von 10 Suchergebnissen angezeigt.
Seite 1 von 1
Seite 1 von 1
Unabhängig davon, wie Ihre Ausrüstung im Labor gewartet wird, haben wir die richtigen Laborreiniger und Detergenzien für Ihren Bedarf im wissenschaftlichen Labor.
Supelco® Chemizorb® speziell für die Absorption und Neutralisierung von verschütteten Laugen, Säuren und HF
Extran® MA für die manuelle Reinigung im Labor
Extran® MA Laborreinigungsmittel sind ideal für die Reinigung von Laborapparaturen und Laborglas in Reinigungsbädern und Ultraschallgeräten sowie von Laboroberflächen geeignet.
Supelco® Chemizorb® Hg-Kit für Quecksilber
Extran® AP für die Maschinenreinigung in Laborspülmaschinen
Extran® AP wurden in Zusammenarbeit mit führenden Herstellern von Laborspülmaschinen entwickelt und auf ihre Eignung getestet. Diese Laborreinigungsmittel verfügen über eine hohe Wasserlöslichkeit und erzeugen nur sehr wenig Schaum und minimale Rückstände. Um Alkalirückstände zu neutralisieren, soll nach jedem Hauptwaschgang eine saure Spülung verwendet werden, wie z. B. die Neutralisationsmittel:
  • Extran® AP 21 sauer mit Phosphorsäure
  • Extran® AP 22 sauer mit Zitronensäure
Extran® 5-l-Kanister für Laborspülmaschinen
Dieser praktische Extran® Kanister wird in die Lade der Maschinendosiereinheit eingesetzt und direkt an die Laborspülmaschine angeschlossen, sodass das Risiko eines direkten Kontakts mit dem Reiniger minimiert wird. Produkt- und Sicherheitsinformationen sind auf dem oberen Etikett gut sichtbar, mit eindeutiger Farbcodierung nach pH-Wert und freiem Platz für die Schnelldokumentation der GLP-Handling-Daten.
Extran® 5-l-Kanister für Laborspülmaschinen.
Extran®-5-l-Kanister für Laborspülmaschinen
(Verschluss DIN 51; H 215 mm / 8,46"; B 245 mm / 9,65"; T 140 mm / 5,51")
Etikett oben mit den wichtigsten Informationen zur Produktsicherheit
(z. B. Bestell-Nr., Bezeichnung, pH-Wert, Piktogramm) und Freiraum für individuelle Dokumentation
Extran® Kanister in der Lade der Maschinendosiereinheit
Extran® Kanister in der Lade der Maschinendosiereinheit.