Merck
Humanserum für Zellkulturen
Eine Pipette, mit der eine transparente Flüssigkeit in eine kleine Glasschale getropft wird, mit einer unscharfen Flasche mit orangefarbener Aufschrift im Hintergrund, die auf einer reflektierenden Fläche steht.
Serum ist die gewonnene Flüssigkeit, nachdem Gerinnungsfaktoren aus dem Blutplasma entfernt wurden. Serum ist ein geläufiger Zusatz zu Zellkulturmedien und liefert eine Mischung aus Hormonen, Wachstums- und Bindungsfaktoren, Puffermitteln und anderen Nährstoffkomponenten an Zellen. In einigen Studien wurde festgestellt, dass Humanserum für bestimmte Anwendungen in der humanen Zellkultur besser geeignet ist als FBS, z. B. für Studien zur Zellinvasion und zur Bildung von Sphäroiden. Unser Humanserum für die Zellkultur wird auf das Vorhandensein von Viren, Bakterien, Hämoglobin und Toxinen getestet und anschließend unter sterilen Bedingungen seriell gefiltert.
Zugehörige Produktinformationen
Humane AB-Serum-Produkte
Humanes adultes AB-Serum wird für die Kultivierung menschlicher Zelllinien, einschließlich menschlicher Stammzelllinien, verwendet. Wir haben sowohl Off-the-Clot-AB als auch AB-Plasma-Produkte im Angebot. Humanes AB-Serum wird aus Vollblut hergestellt, das auf natürliche Weise gerinnen kann. Es wird OTC oder Off-the-Clot-Serum genannt. Am häufigsten wird jedoch Humanserum aus geronnenem Vollblut verwendet, da es mehr Wachstumsfaktoren für das Zellwachstum enthält.
AB-Humanserum kann auch aus Plasma gewonnen werden oder wird aus Vollblut hergestellt, das nicht gerinnen darf. Nach der Trennung des Plasmas aus Vollblut wird es mit Calcium behandelt, um die Gerinnungskaskade zu aktivieren, und anschließend zentrifugiert, um das Serum zu extrahieren. Dieses Präparat wird für die Untersuchung von Seren auf Wachstumsfaktoren verwendet.
Wir bieten hitzeinaktiviertes humanes AB-Serum aus sowohl Plasma als auch geronnenem Vollblut an. Adultes Serum enthält Komplement, eine Komponente in Seren, die für einige Zellen schädlich sein oder nachteilige Wirkungen in nachgelagerten Immunassays aufweisen kann. Die Hitzeinaktivierung von Serum dient der Inaktivierung von Komplement und dieses Serum wird hauptsächlich bei der Kultivierung hämatopoetischer Zellen oder bei der Durchführung immunologischer Assays wie der gemischten Lymphozytenkultur oder Neutralisationstests verwendet.
Humanserum aus Plasma mit geringem Thrombozytenanteil
Humanserum aus Plasma mit geringem Thrombozytenanteil (PPP, platelet poor plasma) ist ein Medienzusatz, der oft in Studien verwendet wird, die sich mit den Auswirkungen von Thrombozytenlysaten auf das Zellwachstum von beispielsweise humanen Hautfibroblasten und Gelenkchondrozyten befassen. PPP-Humanseren werden auch verwendet, wenn humane induzierte pluripotente Stammzellen (hiPS) zu mikrovaskulären hiPS-Hirnendothelzellen differenziert werden oder in Aufreinigungs-Assays von Thrombozytenwachstumsfaktor (PDGF, platelet derived growth factor).
Anwendungen für Humanserum
Humanserum von Spendern der Blutgruppe AB enthält keine Antikörper, die sowohl für die Antigene der Blutgruppe A als auch der Blutgruppe B spezifisch sind, weshalb es sich für Transplantationen und Zelltherapien eignet. Weitere biotechnische und biopharmazeutische Anwendungen sind die Gewebezüchtung, die Expansion von mesenchymalen Stammzellen aus Fettgewebe oder von mesenchymalen Stromazellen aus menschlichem Knochenmark. Darüber hinaus ist AB-Serum für die Vermehrung von NK-Zellen aus dem peripheren Blut und für die Verbesserung der Kultur von humanen Inselzellen vor der Transplantation unerlässlich.