Anheftungsfaktoren
Säugerzellen wachsen in einer komplexen Mischung aus extrazellulären Polymeren und Signalmolekülen in vivo. Dieses Gemisch wird als extrazelluläre Matrix (EZM) bezeichnet, und die Wechselwirkungen zwischen ihr und der Zelle sind entscheidend für physiologische Prozesse wie Zellwachstum und -differenzierung, Bildung morphologischer Merkmale und Zellmotilität. Einige in vitro kultivierte Zellen sind in der Lage, die Komponenten der EZM zu exprimieren und abzusondern, wenn sie auf Glas- oder Polystyrol-Kulturkammern kultiviert werden. Andere Zelltypen produzieren nicht ohne Weiteres EZM-Komponenten und können daher schwierig zu kultivieren sein, wenn sie nicht an der Kulturoberfläche anhaften, was ihre Fähigkeit in Bezug auf Vorhersagemodelle physiologischer Prozesse einschränkt. Eine Lösung besteht darin, Kulturgefäße mit Komponenten der EZM oder mit synthetischen Polymeren zu beschichten, die auf andere Weise die Wechselwirkungen zwischen einer Zelle und der EZM nachahmen. Diese Komponenten werden als Bindungsfaktoren bezeichnet und können ein entscheidender Bestandteil der Kultivierung gesunder und viabler Zellen in vitro sein.
Grundlegende Bindungsfaktoren
Es werden zahlreiche natürliche und synthetische Bindungsfaktoren für den Einsatz in Zellkulturanwendungen entwickelt. In einigen Fällen müssen die Bindungsfaktoren empirisch auf ihre Eignung für eine bestimmte Zellkulturbedingung getestet werden. Nachfolgend finden Sie eine Liste häufig vorkommender Bindungsfaktoren, die bei der Optimierung der Zellkulturbedingungen zu berücksichtigen sind.
|
|
|
Auswahl der Bindungsfaktoren
Viele dieser Bindungsfaktoren sind aus unterschiedlichen biologischen Quellen abgeleitet und kommen in mehreren Isoformen vor. Einige Bindungsfaktoren sind rein synthetisch, wie Poly-L-Lysin. Bei bestimmten Anwendungen kann ein Peptidfragment eines Faktors (z. B. Kollagen) eine nützliche Alternative zum Protein mit voller Länge darstellen. Zur Vereinfachung von Zellkulturanwendungen können viele Bindungsfaktoren in flüssiger Form erworben werden, wodurch die Beschichtung von Kulturgefäßen erleichtert wird. Mit Bindungsfaktoren beschichtete Kulturgefäße bieten darüber hinaus die Möglichkeit, Zeit zu sparen, und sie erhöhen die Reproduzierbarkeit.
Zugehörige Produktressourcen
- Article: Extracellular Matrix Proteins and Tools for Cell Culture Optimization
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
- Article: Fibronectin
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
- Protocol: Poly-L-Lysine Cell Attachment
Anhaften von Zellen an festen Substraten mit Hilfe von Polylysin, das die elektrostatische Wechselwirkung zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche verstärkt.
- Protocol: Laminin Coating for Cell Culture
Die Beschichtung von Oberflächen mit Laminin für die Zellkultivierung erfordert besondere Bedingungen, damit optimale Ergebnisse erzielt werden. Enthalten sind Protokolle für die Beschichtung von Deckgläsern für die Kultur von Neurosphären und für die allgemeine Zellkultur.