Merck
HomeProdukteZellkultur und -analyseZellanalyseZellmigrations- & Zellinvasionsassays
Zellmigrations- & Zellinvasionsassays
Mikroskopische Aufnahme des Scratch-Assays von Cell Comb für die Zellmigration
Die Krebsmetastasierung ist das kumulative Ergebnis mehrerer Veränderungen in Tumorzellen und ihrer Mikroumgebung, die es den Zellen ermöglichen, in gesundes Gewebe zu migrieren oder einzudringen. Unser Portfolio an Migrations- und Invasionsassays sowie chemotaktischen und haptotaktischen Boyden-Kammer-Assays gibt Forschern die Möglichkeit, die Bedingungen zu simulieren, denen normale und metastasierende Zellen in vivo ausgesetzt sind.
Abschnitte
Zellmigrationsassays
Zellmigration ist ein entscheidender Faktor für die Embryonalentwicklung, Angiogenese, Wundheilung, Immunantwort und bei Entzündungen. Da metastasierende Verläufe der Hauptfaktor für Krebsmortalität sind, ist das Verständnis der Zellmigrationsmechanismen grundlegend für die Krebsforschung. In vielen Zellmigrationsassays werden qualitative Scratch-Assays oder die quantitativere Boyden-Kammertechnik eingesetzt.
Im Fall der Boyden-Kammer-Methode wird die Zellmigration auf der Grundlage von Chemotaxis und Haptotaxis überwacht. Chemotaxis bezeichnet die Zellmigration als Reaktion auf extrazelluläre chemische Signale, Haptotaxis die Zellmigration in Richtung eines immobilisierten Extrazellularmatrix- (EZM) Proteingradienten.
Sowohl QCM™ Chemotaxis- als auch Haptotaxis-Migrationsassays sind in verschiedenen Porengrößen und Multiwell-Formaten erhältlich. QCM™-Migrationsassays erfordern keine Zellmarkierung, kein Ausschaben, Waschen und Zählen, wie dies bei anderen Protokollen mit Calcein-AM-Markierung von Zellen der Fall ist.
InnoCyte™ Zellmigrationsassays im Multiwell-Format sind für die Chemotaxis-Zellmigration bestimmt. In diesem Assay wird die Migration von Epithel-, mesenchymalen und Endothelzellen durch eine 8 μm große Pore zu einer Feederschicht unter Verwendung eines zellpermeablen Fluoreszenzfarbstoffs gemessen.
Kratz-Assay für die Zellmigration
Zur Untersuchung der Zellmigration und der Wundheilung wird ein Kratz-Assay durchgeführt. Beim Kratz-Assay wird ein Kratzer auf der Oberfläche einer konfluenten Zellschicht erzeugt, sodass ein schmaler, wundenähnlicher Spalt entsteht. Mit dem Assay wird dann die Migration benachbarter Zellen in den Spalt überwacht, bis der Spalt gefüllt ist. In unserem Scratch-Assay Cell Comb™ wird ein hochdichtes Feld aus Kratzern erzeugt, um die Wundränder zu maximieren, wobei ausreichend Zellen unbeschädigt bleiben, um in den Spalt zu wandern.
Nahaufnahme einer Platte mit 96 Wells, wobei jedes Well HT-1080-Zellen mit einem deutlich dunkleren kreisförmigen Muster in der Mitte enthält. Die Wells sind in zwei Dreierreihen angeordnet.
Eine Nahaufnahme einer Platte mit 96 Wells, in der jedes Well HT-1080-Zellen enthält. Die Wells sind in zwei Dreierreihen angeordnet.
Die Invasion von HT-1080-Zellen wird mit dem 96-Well-Zellinvasionsassay bestimmt. NIH3T3-Zellen wurden als nicht-invasive Kontrolle verwendet.
Zellinvasionsassays
Die Fähigkeit eines Tumors, die EZM-Komponenten der Basalmembran und des assoziierten Gewebes abzubauen, ist ein Indikator für sein Metastasierungspotenzial. Unsere QCM™ Boyden-Kammer-Zellinvasionsassays sind ein empfindlicher Ansatz für die In-vitro-Quantifizierung der Zellinvasion bei hohem Durchsatz. Bei diesem Assay dringen Zellen in ein Modell der Basalmembran ein, bei dem die Membranporen mit einer Schicht aus EZM-Proteinen verschlossen sind, die nicht-invasive Zellen blockieren.
Im Chemicon® Neuritenauswuchsassay wird die mikroporöse Millipore® Gewebekultureinsatztechnologie, welche die Passage von Neuritenfortsätzen durch 1 µm große Poren ermöglicht, eingesetzt. Ein Durchmesser, der Zellkörper nicht passieren lässt. Dieser Assay ist für PC12-Zellen optimiert.
Zugehörige Produktressourcen
  • Article: Cell Migration & Invasion Assays
    Die Metastasierung ist das kumulative Ergebnis multipler Veränderungen in Tumorzellen. Erforschen Sie die Tumormetastasierung mit verschiedenen Zellmigrations- und Invasionsassays wie dem Boyden-Kammer-Assay, dem Millicell® µ-Migration Assay und dem In-Vitro-Scratch-Assay.
  • Article: The Endothelial Cell Transwell Migration and Invasion Assay
    Zellkulturprotokoll: Transwell Migrations- und Invasionsassay für Endothelzellen zur Untersuchung der Angiogenese und der Metastasierung von Krebszellen. Mehr als 350 PromoCell-Produkte entdecken.
  • Article: Migration and Invasion Assay Chart
    These charts provide an overview of various cell migration and invasion assays offered for life science research applications.
  • Article: Boyden Chamber Technique
    This article explains the Boyden Chamber technique for evaluating cell migration, detailing the process, appropriate pore sizes for different cell types, and the materials used in the assay.