Wasserstandards für die Karl-Fischer-Titration
Das Vorhandensein von Wasser in Rohstoffen, Zwischen- und Endprodukten kann Eigenschaften wie Haltbarkeit, Stabilität und viele weitere beeinflussen. Die Karl-Fischer-Titration ist eine etablierte Methode zur Quantifizierung des Wassergehalts in Proben. Es ist eine der schnellsten und genauesten Methoden zur Bestimmung des Wassergehalts verschiedener Proben im Bereich von 0,001 % bis 100 %.
Um eine genaue Titerbestimmung von Karl-Fischer-Reagenzien zu gewährleisten, ist der Einsatz qualitativ hochwertiger zertifizierter Referenzmaterialien (CRM) unerlässlich. Selbst kleinste Ungenauigkeiten bei den Referenzstandards können zu Fehlern in den analytischen Messergebnissen führen. Neben der Titerbestimmung werden Aquastar® Wasserstandards routinemäßig für regelmäßige Geräteüberprüfungen verwendet, um Genauigkeit und Präzision der Instrumente zu überwachen.
Unser Portfolio umfasst Flüssigkeits- und Feststoff-Wasserstandards für volumetrische und coulometrische Anwendungen sowie Wasserstandards für spezielle Anwendungen, wie z.B. Aquastar® Wasserstandard Ofen oder Aquastar® Wasserstandard Öl für die Analyse von Öl.
Um eine hohe Qualität zu gewährleisten, sind Aquastar® Wasserstandards nach ISO 17034 zertifiziert und werden in unserem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierlabor gemessen. Sie sind direkt auf SI-Einheiten rückführbar und gegen Standard-Referenzmaterial von nationalen metrologischen Instituten, wie z.B. NIST, verifiziert. Das Analysenzertifikat (CoA) ist gemäß ISO Guide 31 erstellt und dokumentiert die erweiterte Messunsicherheit, wodurch eine einfache Integration in die gesamte Messunsicherheit möglich wird.
Zugehörige Produktinformationen
- Brochure: Unleashing Accuracy in Water Determination
High Quality CRM Grade Karl Fischer Standards
- Brochure: Aquastar® Reagents for Brilliant Karl Fischer Titration Results
- Karl Fischer Titration Video Series
Improve Karl Fischer titration accuracy with video guides for Metrohm and Mettler instruments, ensuring precise measurement results.