Merck
Kohlenhydrat-Standards
Aufgestapelte weiße Zuckerwürfel vor schlichtem weißem Hintergrund. Größe und Form der Würfel sind einheitlich, was den Eindruck von Ordnung und Einfachheit erweckt. Das Bild hebt die gekörnte Textur der Zuckerwürfel hervor.
 Kohlenhydrate, auch als Saccharide bekannt, sind Makronährstoffe, die als Zucker, Ballaststoffe und Stärke in der Nahrung vorkommen. Es handelt sich um Biomoleküle, die aus Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Sauerstoffatomen bestehen und in der Regel ein Wasserstoff-/Sauerstoffverhältnis von 2:1 aufweisen. 
Wir bieten eine breite Auswahl an Kohlenhydratstandards, die von einfachen bis hin zu komplexen Kohlenhydraten für analytische Tests einschließlich Pharmafreigabetests, Entwicklung von Pharmamethoden und Qualitätskontrolltests von Lebensmitteln und Getränken reichen. Unsere Standards sind in einer Vielzahl von Qualitätsstufen erhältlich, die für die Analyse anhand von chromatographischen Methoden geeignet sind.
Unser Angebot an Kohlenhydratstandards umfasst: 
Monosaccharide
Unser Angebot umfasst gängige Monosaccharide wie Glukose, Fruktose und Galaktose als analytische Standards oder als pharmazeutische Sekundärstandards / zertifizierte Referenzmaterialien.
Disaccharide
Unser Angebot an Disaccharidstandards umfasst Laktose, Saccharose, Maltitol, Maltose, D-(+)-Melibiose, Palatinose, D-(+)-Turanose, D-(+)-Cellobiose und Galaktinoldihydrat.
Oligosaccharide
Wir stellen Standards für verschiedene Oligosaccharide wie Isomaltotriose, 1-Kestose, D-(+)-Melezitose, Nystose, Verbascose, D-(+)-Raffinose-Pentahydrat, beta-Cyclodextrin und Acarbose zur Verfügung.
Polysaccharide und Stärken
Unser Portfolio umfasst Dextran- und Pullulan-Standards für die GPC und einen Standard für Stärke-Assay-Kits.
Kohlenhydratlösungen für die Ionenchromatographie
Unser Angebot an Kohlenhydratstandards umfasst auch ihre Lösungen für zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) für Ionenchromatographie-Anwendungen.
  • Hergestellt und zertifiziert nach ISO/IEC 17025 und ISO 17034
  • Ausgestattet mit einem umfassenden Zertifikat, das den zertifizierten quantitativen Wert enthält, der durch die Massenbilanz bestimmt wird
  • Rückführbar auf die Primärstandards der nationalen Metrologieinstitute (NMI)