Tetrahydrofuran
Tetrahydrofuran (THF) ist eine heterozyklische Verbindung (zyklischer Ether), die häufig als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet wird. THF ist farblos, hat eine niedrige Viskosität und eine relativ hohe Dielektrizitätskonstante, wodurch es ein umfassendes Sortiment an polaren und unpolaren Verbindungen lösen kann. Es ist besonders effektiv beim Lösen von polaren Verbindungen, einschließlich anorganischer Salze, Metallkomplexen und einiger Polymere.
THF wird darüber hinaus als Lösungsmittel bei Grignard-Reaktionen für die Synthese von metallorganischen Verbindungen eingesetzt. Außerdem dient es als Reaktionsmedium für Polymerisationsreaktionen, insbesondere für die Polymerisation von Vinylpolymeren. In der Chromatographie wird THF für die Herstellung von Lösungen verwendet, die in der Spektroskopie und anderen Analysetechniken eingesetzt werden.
Tetrahydrofuran ist unter normalen Bedingungen relativ stabil. Bei langfristiger Lagerung kann es jedoch potenziell organische Peroxide bilden. Um dieses Risiko zu mindern, kann THF durch Zugabe von butyliertem Hydroxytoluol (BHT) stabilisiert werden. BHT eliminiert die für die Peroxidbildung erforderlichen freien Radikale.
Wasserfreies Tetrahydrofuran
Wasserfreies Tetrahydrofuran wird als Lösungsmittel bei Grignard-Reaktionen eingesetzt, um sicherzustellen, dass kein Wasser vorhanden ist, das mit dem Grignard-Reagenz reagieren und die Reaktion stören könnte. Es wird darüber hinaus als Lösungsmittel in elektrochemischen Anwendungen verwendet, z. B. in der Batterieforschung oder bei der elektrolytischen Abscheidung.
Tetrahydrofuran in der Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC)
Tetrahydrofuran weist im Vergleich zu anderen häufig verwendeten HPLC-Lösungsmitteln wie Methanol oder Acetonitril eine höhere Elutionskapazität auf. Diese Eigenschaft kann bei der Trennung von Verbindungen mit ähnlichen Polaritäten – oder wenn eine stärkere Elution erforderlich ist – von Vorteil sein.
Deuteriertes Tetrahydrofuran (Tetrahydrofuran-d8)
THF-d8 wird als deuteriertes Lösungsmittel oder als Referenzstandard in der NMR-Spektroskopie sowohl für Protonen (1H) als auch für Kohlenstoff-13 (13C) verwendet.
Tetrahydrofuran in der Gaschromatographie
THF ist ein polares aprotisches Lösungsmittel mit der Fähigkeit, ein umfassendes Sortiment an organischen Verbindungen aufzulösen. Es ist besonders effektiv beim Lösen polarer Analyten und eignet sich daher für die Analyse von Verbindungen mit mittlerer bis hoher Polarität in der Gaschromatographie (GC).
Omnisolv® Tetrahydrofuran
Omnisolv®-Tetrahydrofuran ist ein Nicht-UV-Tetrahydrofuran, das in verschiedenen Analysetechniken Anwendung findet, darunter HPLC, Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie und Gaschromatographie.
Emprove®-Tetrahydrofuran
Tetrahydrofuran wird als Lösungsmittel in der pharmazeutischen Produktion für die Verarbeitung und das Polymorph-Screening von pharmazeutischen Wirkstoffen (Active pharmaceutical ingredient – API) verwendet.