NMR-Lösungsmittel
Die Kernspinresonanzspektroskopie, auch NMR-Spektroskopie, ist eine leistungsstarke Analysetechnik, die zur Untersuchung der Struktur und der Eigenschaften von Molekülen eingesetzt wird. Bei NMR-Experimenten ist die Wahl des Lösungsmittels von entscheidender Bedeutung, da es die im Spektrum beobachteten chemischen Verschiebungen und Peakintensitäten beeinflussen kann. Die Lösungsmittelpeaks in der NMR erscheinen im Vergleich zu den verwendeten Analyten mit höheren chemischen Verschiebungen.
Weitere Informationsquellen
- NMR Deuterated Solvent Properties Reference Chart
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Deuterierte NMR-Lösungsmittel
NMR-Experimente werden normalerweise mit deuterierten Lösungsmitteln durchgeführt, wobei Tetramethylsilan (TMS) als Referenzstandard dient. In deuterierten Lösungsmitteln werden die Protonen durch Deuterium, das eine deutlich geringere Auflösung im NMR-Spektrum aufweist, ersetzt. Daher erzeugen deuterierte Lösungsmittel keine NMR-Signale im gleichen Spektralbereich wie der Analyt. Diese Eigenschaft ermöglicht eine bessere Auflösung und Interpretation des Spektrums.
Die Verwendung von deuterierten Lösungsmitteln in der NMR-Spektroskopie ist unerlässlich, um Störungen durch die eigenen Signale des Lösungsmittels zu vermeiden. Deuterierte Lösungsmittel enthalten anstelle von Wasserstoffatomen Deuteriumatome. Da Deuterium einen anderen Kernspin (Spin-1) als Wasserstoff (Spin-1/2) hat, erscheinen die von deuterierten Lösungsmitteln stammenden Signale in einem eigenen Bereich des NMR-Spektrums, der als Lösungsmittelpeak oder Lock-Peak bezeichnet wird.
Deuteriertes Chloroform (CDCl₃)
CDCl3 ist das am häufigsten verwendete Lösungsmittel in der Protonen-NMR, da es viele organische Verbindungen auflösen kann und sich nach der Analyse durch einfaches Verdampfen leicht wiedergewinnen lässt. Mit Tetramethylsilan (TMS) als internem Standard liegt seine chemische Verschiebung typischerweise bei 7,26 ppm.
Deuteriertes Dimethylsulfoxid (DMSO-d₆)
DMSO-d6 wird als NMR-Lösungsmittel für Peptide, Proteine, Kohlenhydrate (einschließlich Monosaccharide, Oligosaccharide und komplexe Polysaccharide), Nukleinsäuren, Lipide und andere Metaboliten verwendet. Seine chemische Verschiebung liegt typischerweise bei 2,5 ppm.
Deuteriertes Methanol (CD₃OD)
Deuteriertes Methanol mit verschiedenen Deuterierungsgraden wird in Abhängigkeit von den spezifischen Anforderungen des Experiments in der NMR-Spektroskopie eingesetzt.
Deuteriertes Wasser (D₂O)
Deuteriertes Wasser ist bei NMR-Experimenten besonders nützlich für die Untersuchung des Protonenaustauschs oder kinetischer Prozesse, an denen Wasserstoffatome in der Probe beteiligt sind.
Deuteriertes Aceton (Aceton-d6)
Deuteriertes Aceton ist in der NMR-Spektroskopie sowohl für Protonen (1H) als auch für Kohlenstoff (13C) geeignet. Es bietet unterschiedliche Resonanzen für Protonen- und Kohlenstoffkerne und ermöglicht so die Analyse der chemischen Verschiebungen und Kopplungsmuster verschiedener funktioneller Gruppen in organischen Molekülen.
Tetrahydrofuran-d8 (THF-d8)
Deuteriertes Tetrahydrofuran wird häufig als NMR-Lösungsmittel für Proben verwendet, die empfindlich auf Restprotonen in deuterierten Lösungsmitteln reagieren.