Merck
Kohlenstoff-Adsorbentien
Kohlenstoff-Adsorbentien, dargestellt als glänzende schwarze Kugeln unterschiedlicher Größe auf gelbem Hintergrund, repräsentieren die poröse Struktur, die bei Filtrations- und Aufreinigungsprozessen verwendet wird.
Wir verfügen über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Forschung und Produktentwicklung von Kohlenstoff- und Harzadsorbentien. Unser vollständiges Sortiment spezieller Kohlenstoff-Adsorbentien umfasst Kohlenstoffmolekularsiebe (Carboxen® Carbosieve™), sphärischen graphitierten Polymerkohlenstoff (Graphsphere™) und graphitierten Industrieruß (Carbotrap® und Carbopack™). Wir bieten darüber hinaus Probennahmekits an, die eine kostengünstige Möglichkeit darstellen, mehrere unserer speziellen Kohlenstoff-Adsorbentien zu testen.
Abschnitte
Zugehörige Produktinformationen
Seite 1 von 2
Carboxen® Adsorbentien
Die synthetischen Carboxen® Kohlenstoff-Adsorbentien sind hochentwickelte derivatisierte Harze. Sie haben eine konische Porenstruktur von makro- über meso- bis mikroporös. Durch diese konische Porenstruktur wird die kinetische und thermodynamische Effizienz des Adsorbens verbessert. Die Partikel sind kugelförmig, um eine optimale Effizienz des Festbetts zu gewährleisten. Die hochentwickelten derivatisierten Harze verfügen über eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit, die hohe Durchflussraten ohne unerwünschten Gegendruckaufbau ermöglicht. Sie wurden entwickelt, um einem Druck von bis zu 16.000 psi standzuhalten. Sie sind bis zu 400 ˚C stabil und haben eine anpassbare Oberflächenchemie für spezifische Zielanalysen. Aufgrund ihrer hohen Reinheit, ihrer sphärischen Form und ihrer hervorragenden mechanischen Eigenschaften eignen sie sich bestens für die präparative und die Prozesschromatographie. Die Materialien werden als trockene Beads gelagert und fließen wie eine Flüssigkeit, was die Handhabung und das Packen der Chromatographiesäulen im Vergleich zu nassen Harzen erleichtert.
Der pH-Wert von Carboxen® Synthetic Carbons kann zwischen 2,5 und 10,5 eingestellt werden. Da sie aus einer synthetischen Quelle hergestellt werden, sind Carboxen® Synthetic Carbons von Natur aus frei von Schwermetallen und anderen anorganischen Bestandteilen, die in natürlich gewonnenen Adsorbentien vorkommen. Carboxen® Synthetic Carbon Adsorbentien sind skalierbar, d. h. es können Tonnenmengen dieser Adsorbentien in den Maschenweiten 20/40, 20/45 oder 30/45 produziert werden. Carboxen® Produkte mit kleinerer Partikelgröße werden in kleinem Maßstab angeboten.
Diese derivatisierten Harze eignen sich für eine breite Palette von Aufreinigungsanwendungen zur Entfernung von kleinen und großen Molekülverunreinigungen. Sie werden sowohl in der Gas- als auch in der Flüssigphasenaufreinigung eingesetzt. Einige Beispiele hierfür sind die Entfernung von risikoreichen Verunreinigungen bei der biochemischen Aufreinigung, wie z. B. Wirtszellproteinen, die Entfernung von toxischen Schwermetallen, die Aufreinigung chlorierter Metalle, die Aufreinigung von Wirkstoffen und die Entfernung von extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteilen.
Die NASA hat sich bei mehreren Missionen auf sie verlassen, unter anderem bei ihrem derzeitigen Einsatz auf der Internationalen Raumstation.
Den vollständigen Artikel finden Sie hier: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/supelco/supelco-products-in-space
Die Materialeigenschaften der acht als Bulkware erhältlichen Carboxen® Synthetic Carbons sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
Materialeigenschaften von Carboxen® Synthetic Carbon 
Carbosieve® Adsorbentien
Die Carbosieve® Adsorbentien sind Kohlenstoffmolekularsiebe mit nicht konisch zulaufenden Poren. Durch ihre mikroporöse Struktur bieten sie sehr hohe Adsorptionskräfte. Carbosieve® Adsorbentien bieten eine hervorragende Rückhaltung von kleinen und flüchtigen Analyten, welche die meisten anderen Adsorbentien nur schwer zurückhalten können. 
Graphitierter Industrieruß
Carbopack™ und Carbotrap® Adsorbentien auf Basis von graphitiertem Industrieruß sind porenfreie und unspezifische Adsorbentien, die eine hohe Oberflächenhomogenität aufweisen. Die hohe Reinheit dieser Adsorbentien gewährleistet eine wirksame Desorption des Zielanalyten. Sie weisen hydrophobe Oberflächeneigenschaften auf und können daher wirksam für das Einschließen organischer Verbindungen in feuchten Strömen eingesetzt werden. Die eingeschlossenen Verbindungen können durch ein Lösungsmittel oder durch thermische Desorption mit 100 % Desorptionseffizienz desorbiert werden. Diese Adsorbentien bieten eine ausgezeichnete thermische Stabilität, gewährleisten minimales Ausbluten bei thermischen Desorptionstemperaturen und verhindern hohen Druckabfall.
GraphsphereTM Adsorbentien
Der kugelförmige graphitierte Polymerkohlenstoff (Graphsphere™) hat eine einzigartige Struktur mit einem amorphen Kern und einer graphitischen Außenhülle mit kontrollierter Dicke. Der Graphitierungsprozess führt zu einer hochreinen Oberfläche mit einzigartigen Adsorptions- und Desorptionseigenschaften. Die Oberflächenwechselwirkungen hängen ausschließlich von Dispersionskräften (London-Kräften) ab. Die Materialien sind/werden:
  • Kugelförmig (bieten eine bessere Festbettleistung als körnige Partikel)
  • Hart und nicht brüchig
  • Für Moleküle mit einer Analytgröße vergleichbar C5-C12-Alkanen eingesetzt
  • Hydrophob (können in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden)
Graphsphere™ Adsorbentien bieten eine geringere relative Adsorptionskraft im Vergleich zu Kohlenstoffmolekularsieb-Adsorbentien und eine ähnliche relative Adsorptionskraft im Vergleich zu Absorbentien aus graphitiertem Industrieruß.