PHL80538
β-Sitosterol-D-glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
β-Sitosterin-β-D-glucosid, β-Daucosterol, Coriandrinol, Daucosterin, Eleutherosid A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[C@@H]5OC(CO)[C@@H](O)[C@H](O)C5O)C(C)C
InChI
1S/C35H60O6/c1-7-22(20(2)3)9-8-21(4)26-12-13-27-25-11-10-23-18-24(14-16-34(23,5)28(25)15-17-35(26,27)6)40-33-32(39)31(38)30(37)29(19-36)41-33/h10,20-22,24-33,36-39H,7-9,11-19H2,1-6H3/t21-,22-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33-,34+,35-/m1/s1
InChIKey
NPJICTMALKLTFW-OFUAXYCQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
681.8 °F
Flammpunkt (°C)
361 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)