58201
SUPELCOSIL™ LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
SUPELCOSIL™ LC-DIOL 5μm 25cm x 4,6mm HPLC-SÄULE
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
SUPELCOSIL™ LC-Diol-HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L20
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL™
Kennzeichnungsgrad
3.5% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.8 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH-Bereich
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?