U1752
Uridine 5′-monophosphate
≥98%
Synonym(e):
UMP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
natural (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Löslichkeit
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H13N2O9P/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)
InChIKey
DJJCXFVJDGTHFX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable