Wichtige Dokumente
SAE0051
Sigma-Aldrich
Glycerol 3-phosphate Oxidase from Enterococcus sp.
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonym(e):
sn-Glycerol 3-phosphate:oxygen 2-oxidoreductase, GPO, L-Glycerol 3-phosphate Oxidase
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Produkt SAE0051 wird gegenwärtig nicht in Ihrem Land verkauft. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥35 unit/mg solid
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Glycerol 3-phosphate oxidase is a member of the cytoplasmic oxygen utilizing catabolic enzymes.[1] It is usually a cytoplasmic protein, present in M. pneumoniae. It is produced from glycerophospholipids, that are normally found in the respiratory tract.[2] Glycerol 3-phosphate oxidase helps to reduce dioxygen to water/hydrogen peroxide.[1]
Einheitendefinition
One unit will oxidize 1.0 micromole of L-glycerol 3-phosphate to dihydroxyacetone phosphate with the formation of H2O2 per min at pH 7.0 and 37 deg C.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
  • Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)
    Die Dokumentenbibliothek aufrufen
    Advances in Microbial Physiology: Volume 73, 73 (2018)
    Mollicutes: molecular biology and pathogenesis (2014)