SAB2101300
Anti-KRT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CK1, Anti-EHK1, Anti-K1, Anti-KRT1A, Anti-Keratin 1 (epidermolytic hyperkeratosis)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
66 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | HPA017917 | HPA043110 | HPA069771 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | - |
rabbit | rabbit | rabbit | rabbit |
unconjugated | unconjugated | unconjugated | unconjugated |
wet ice | wet ice | wet ice | wet ice |
human | human | human | human |
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)