Wichtige Dokumente
P0497
Anti-PMP70 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-70 kDa Peroxisomal membrane Protein, Anti-ABCD3, Anti-PXMP1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 70 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using RIPA extract (0.5 mg) from human HepG2 cells
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using mouse NIH3T3 cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extracts of rat PC12 cells or rat kidney extract or rat liver extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABCD3(5825)
mouse ... Abcd3(19299)
rat ... Abcd3(25270)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunocytochemistry
- immunostaining
- immunofluorescence
- western blotting
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable