Merck
G7781
Sigma-Aldrich
Anti-Glutathion-S-Transferase (GST) in Kaninchen hergestellte Antikörper
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Glutathion-S-Transferase, Anti-GST
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:10,000
western blot: 1:2,000 using lysates of induced Escherichia coli expressing GST
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Der Anti-Glutathion-S-Transferase(GST)-Antikörper aus Kaninchen ist sowohl für native als auch denaturierte Formen von Glutathion-S-Transferase aus Schistosoma japonicum spezifisch. Die lösliche GST wird beim Menschen von acht verschiedenen Genen, nämlich α, μ, θ, π, ζ, σ, κ und ω auf Chromosom 6, 1, 22, 11, 14, 4, unbekannt bzw. 10 kodiert.
Der Antikörper ist sowohl für native als auch denaturierte Formen von Glutathion-S-Transferase aus Schistosoma japonicum spezifisch. Der Anti-GST-Antikörper kann in verschiedenen Immunassays zur Identifizierung der Expression von GST-Fusionsproteinen eingesetzt werden.
Immunogen
Rekombinantes GST aus Schistosoma japonicum wird in E. coli exprimiert.
Anwendung
Der Anti-Glutathion-S-Transferase(GST)-Antikörper aus Kaninchen wird in Immunblotting eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Glutathion-S-Transferase (GST) katalysiert die Entgiftung von Elektrophilen mittels Glutathion-Konjugation. Das Enzym bietet Schutz vor oxidativem Stress und toxischen fremden Chemikalien. Polymorphismus im GST-Gen wird mit der Entwicklung von Asthma und Basalzellkarzinom der Haut in Verbindung gebracht.
Physikalische Form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Glutathione S-transferase polymorphisms and their biological consequences
Hayes JD and Strange RC
Pharmacology, 61(3), 154-166 (2000)
Analysis of protein-ligand interactions by fluorescence polarization
Rossi AM and TaylorCW
Nature Protocols, 6(3), 365-365 (2011)
Glutathione-S-transferase family of enzymes
Strange R, et al.
Mutation Research. Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 482(1-2), 21-26 (2001)
A novel simple extracellular leucine-rich repeat (eLRR) domain protein from rice (OsLRR1) enters the endosomal pathway and interacts with the hypersensitive-induced reaction protein 1 (OsHIR1).
Zhou L, et al.
Plant, Cell and Environment, 32(12), 1804-1820 (2009)
Nina Schroeder et al.
Journal of virology, 86(9), 4868-4882 (2012-02-22)
Mature vaccinia virus (vaccinia MV) infects a broad range of animals in vivo and cell cultures in vitro; however, the cellular receptors that determine vaccinia MV tropism and entry pathways are poorly characterized. Here, we performed quantitative proteomic analyses of