Wichtige Dokumente
E3375
trans-Androsteron
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5α-androstan-17-on, 3β-Hydroxyetioallocholan-17-on, 5α-Androstan-3β-ol-17-on, Epi-androsteron, Iso-androsteron
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Löslichkeit
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChIKey
QGXBDMJGAMFCBF-LUJOEAJASA-N
Angaben zum Gen
human ... HSD17B3(3293)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable