Wichtige Dokumente
B3801
Vitamin B12-Testmedium
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonym(e):
Vitamin B12 Assay Medium, Cyanocobalamin Assay Medium
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
bottle of 100 g
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Farbe
light amber
pH-Endwert
6.1±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
nonselective for Lactobacillus spp.
Allgemeine Beschreibung
- The maintenance media used for carrying the stock culture
- The inoculum media for preparation of the inoculum
- The assay media for quantitation of the vitamin under test.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Quality control with growth promotion test according to industry standards
- Quality assurance acc. to ISO 9001
- Cost-efficient powdered media
Komponenten
Casein-Hydrolysat, sauer, 15.00
Dextrose, 40.00
Asparagin, 0.20
Natriumacetat, 20.00
Ascorbinsäure, 4.00
L-Cystin, 0.40
DL-Tryptophan, 0.40
Adeninsulfat, 0.02
Guanin-hydrochlorid, 0.02
Uracil, 0.02
Xanthin, 0.02
Riboflavin (Vitamin B2), 0.001
Thiamin-hydrochlorid, 0.001
Biotin, 0.00001
Niacin, 0.002
p-Aminobenzoesäure, 0.002
Calciumpantothenat, 0.001
Pyridoxin-hydrochlorid, 0.004
Pyridoxal-hydrochlorid, 0.004
Pyridoxamin-hydrochlorid, 0.0008
Folsäure, 0.0002
Kaliumphosphat monobasisch, 1.00
Kaliumphosphat dibasisch, 1.00
Magnesiumsulfat, 0.40
Natriumchlorid, 0.02
Eisen(II)-sulfat, 0.02
Mangan(II)-sulfat, 0.02
Polysorbat 80, 2.00
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?