Merck
75343
Sigma-Aldrich
Olivenöl
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Olivae oleum virginale
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Agentur
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
viscous liquid
Dichte
0.910 g/cm3
Funktionelle Gruppe
ester
oleic acid
Lipid-Typ
oils
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Olivenöl wird aus der Frucht des Olivenbaums gewonnen. Ölsäure, Phenolverbindungen und Squalen sind die Hauptbestandteile des Olivenöls.
Anwendung
Olivenöl wird verwendet:
  • als Energie- und Kohlenstoffquelle im Medium für die Lipase- und Biotensidproduktion
  • in pharmakologischen Zubereitungen von Exemestan und Estradiol
  • bei der Herstellung von Wachs-Öl-Gleitmitteln zur Verringerung der Scherkräfte zwischen Haut und persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
Biochem./physiol. Wirkung
Olivenöl hat eine breite Palette von therapeutischen und kulinarischen Anwendungen. Es wird in der mediterranen Küche als Fettquelle verwendet. Die anti-atherogene Wirkung von Olivenöl kann zu einer niedrigen Sterberate durch kardiovaskuläre Erkrankungen beitragen. Der langfristige Verzehr von Olivenöl ist nachweislich gut für die menschliche Gesundheit und hilft bei der Vorbeugung vor Brustkrebs und Diabetes mellitus Typ 2.
Die gesundheitlichen Vorteile von Olivenöl ergeben sich aus seinem höheren Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren sowie aus seinen antioxidativen Bestandteilen, nämlich Hydroxytyrosol, Oleuropein und Oleocanthal.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Alexandra Foscolou et al.
Maturitas, 118, 60-66 (2018-11-13)
The potential health benefits of olive oil consumption, particularly within the context of the Mediterranean diet, have been extensively investigated. However, its specific health benefits remain to be confirmed. The aim of the present work is to review the scientific
Kian Kun Yap et al.
Scientific reports, 11(1), 11537-11537 (2021-06-04)
Prolonged use of tight-fitting PPE, e.g., by COVID-19 healthcare workers leads to skin injuries. An important contributor is the shear exerted on the skin due to static friction at the skin-PPE interface. This study aims to develop an optimised wax-oil
María-Isabel Covas
Pharmacological research, 55(3), 175-186 (2007-02-27)
Olive oil is the primary source of fat in the Mediterranean diet which is associated with a low mortality for cardiovascular disease. In spite of this, data concerning olive oil consumption and primary end points for cardiovascular disease are scarce.
Emily Waterman et al.
Alternative medicine review : a journal of clinical therapeutic, 12(4), 331-342 (2007-12-12)
The olive tree, Olea europaea, is native to the Mediterranean basin and parts of Asia Minor. The fruit and compression-extracted oil have a wide range of therapeutic and culinary applications. Olive oil also constitutes a major component of the "Mediterranean
Shani Poleg et al.
Translational psychiatry, 11(1), 524-524 (2021-10-15)
Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disease with a wide spectrum of manifestation. The core symptoms of ASD are persistent deficits in social communication, and restricted and repetitive patterns of behavior, interests, or activities. These are often accompanied by