51841
Pepton (pflanzlich)-säurehydrolysat
suitable for microbiology
Synonym(e):
Pepton aus pflanzlicher Quelle, Casein säurehydrolysiert-Ersatz
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥6%
Verunreinigungen
≤44% ash
Verlust
≤5% loss on drying
pH-Wert
5.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Löslichkeit
H2O: 2%, clear, yellow
Anwendung(en)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?