Wichtige Dokumente
50875
GSP-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Pseudomonaden-Aeromonaden-Selektivagar nach Kielwein
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 12 g/L
magnesium sulfate, 0.5 g/L
phenol red, 0.36 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 2 g/L
sodium L-glutamate, 10 g/L
starch (soluble), 20 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.2±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
Aeromonas spp.
selective and differential for Pseudomonas spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?