Wichtige Dokumente
43412
(+)-Catechin
analytical standard
Synonym(e):
(+)-Cyanidanol, D-Catechin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m0/s1
InChIKey
PFTAWBLQPZVEMU-DZGCQCFKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Verfahrensentwicklung für die Mehrfachbestimmung von Catechin und seinen Diastereomeren in Pflanzenextrakten und Aufgüssen aus fünf Byrsonima-Spezies mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie in Kombination mit einem Photodiodenarray (PAD) und Zirkulardichroismus (CD)-Detektoren
- Bestimmung von Catechin in im Handel erhältlichen Proben von grünem und schwarzem Tee unter Verwendung von magnetischer Festphasenextraktion (MSPE) mit einem neuartigen Adsorbens: O-Carboxymethyl-chitosan-g-acrylsäurenatriumsalz (O-CMCs-g-AAS)-Copolymer, das auf magnetischem Graphenoxid (MGO) abgeschieden ist, für die Probenvorbehandlung für die Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS)
- Multirückstandsanalyse von acht Catechinen und vier Theaflavinen in drei verschiedenen im Handel erhältlichen Teeaufgüssen (grün, schwarz und Oolong) mittels Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie in Kombination mit Triple-Quadrupol-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-MS-MS)
- Gleichzeitiger Nachweis und Quantifizierung von vier Phenolverbindungen: Catechin, Kaffeesäure, Rutin und Trans-Zimtsäure unter Verwendung einer ultraschallgestützten Extraktion und HPLC, die an einen Diodenarraydetektor gekoppelt ist, aus Physalis angulata L.- Pflanzenmaterialproben
- Multirückstandsbestimmung von Catechinen, Koffein und Polyphenolen aus 45 frischen Jukro-Teeblätter-Proben, die in Intervallen von 40, 60 und 90 Tagen gesammelt wurden, durch ein HPLC-basiertes Verfahren in Kombination mit einem PDA-Nachweis
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?