38497
Nitratreagens A
suitable for microbiology
Synonym(e):
1-Naphthylamin -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioChemika
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
acetic acid 5 N, 1000 mL
α-naphthylamine, 5 g
Methode(n)
microbe id | metabolite detection: suitable
Anwendung(en)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Eignung
Enterobacter spp.
Neisseria spp.
anaerobic bacteria
bacteria
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
InChIKey
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?