33114
Citronensäure Monohydrat
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.5-102%
Synonym(e):
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Assay
99.5-100.5% (calc. on anhydrous substance)
99.5-102%
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles in water
≤2 ppm heavy metals (as Pb)
7.5-9.0% water (Karl Fischer)
Glührückstand
≤0.01% (as SO4)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
oxalate (C2O42-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zn: ≤5 mg/kg
Eignung
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChIKey
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
345.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
173.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?