Merck
MMGAUGEMM
Millipore
MILLIFLEX OASIS® Vakuummeter zum Leistungstest für Pumpen
for use with Milliflex Oasis® systems
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Milliflex Oasis®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex Oasis® systems
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das MILLIFLEX OASIS® Filtrationssystem ist eine Lösung für einen vereinfachten und sicheren Mikrobenprüfprozess mit ausgezeichneter Produktivität, Zuverlässigkeit der Ergebnisse und Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Die MILLIFLEX OASIS® Pumpe ist eine neue Generation von Vakuumpumpen für die Wasser- und Keimzahlbelastungsanalyse in pharmazeutischen Umgebungen. Das MILLIFLEX OASIS® Vakuummeter ist ein Zubehör für die Leistungsprüfung der Pumpe unter Verwendung der Desinfektions-Kit-Referenz MMSANKIT1. Es ist im Desinfektions-Kit enthalten, kann aber auch separat erworben werden.
Anwendung
MILLIFLEX OASIS® Filtrationspumpe, die bei Keimzahlbelastungstests und der Wasserüberwachung von Bier, Flaschenwasser, Kosmetika und in der Pharmazeutikaanalyse eingesetzt wird.
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany