Wichtige Dokumente
MABS1214
Sigma-Aldrich
Anti-PEG(Methoxygruppe)-Antikörper, Klon RM105
clone RM105, from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
PEG, pegylation, methoxy group, Polyethylene glycol, polyethylene oxide, PEO, polyoxyethylene, POE
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM105, monoclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Polyethylenglykol (PEG) ist eine Polyether-Verbindung mit vielen Anwendungsbereichen, von der industriellen Herstellung bis zur Medizin. PEG ist, abhängig von seiner Molekülmasse, auch als Polyethylenoxid (PEO) oder Polyoxyethylen (POE) bekannt. PEG ist eine Familie von langkettigen Polymeren, die an ein Glyceringerüst gebunden sind. Einige der Eigenschaften von PEG sind nichtionisch, nichttoxisch, biokompatibel, stark hydrophiles Polymer mit großem Ausschlussvolumen in wässrigen Lösungen. PEGylierung ist die kovalente Kupplung einer PEG-Struktur an ein anderes großes Molekül, zum Beispiel ein therapeutisches Protein, das anschließend als PEGyliertes Protein bezeichnet wird. Die kovalente Bindung von PEG (PEGylierung) wird allgemein verwendet, um eine Reihe von Proteinen und Wirkstoffen zu modifizieren. Zu den therapeutischen Vorteilen von PEGylierten Molekülen zählen eine bessere Bioverfügbarkeit, bessere Blutzirkulation des Wirkstoffs, optimierte Pharmakokinetik, verringerte Immunogenität und verringerte Verabreichungshäufigkeit. Zusätzliche Vorteile von PEGylierten Molekülen sind unter anderem eine langsamere renale Ausscheidung, bessere Stabilität gegenüber einer Proteolyse, bessere Löslichkeit des Biopharmazeutikums in wässrigen Lösungen, größerer hydrodynamischer Radius, verringerte Immunogenität und proteolytische Spaltung. Dieser Antikörper reagiert mit der terminalen Methoxygruppe von Polyethylenglykol.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das allen PEG (Methoxygruppe) entspricht.
Anwendung
Anti-PEG (Methoxygruppe), Klon RM105 ist ein Antikörper gegen PEG (Methoxygruppe) zur Verwendung in WB, IH und ELISA.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Immunhistochemische Analyse: 0,5 μg/ml dieses Antikörpers wies PEG(Methoxy)-BSA in injizierter Mäuseleber und -niere nach
ELISA-Analyse: Mehrere Konzentrationen dieses Antikörpers wurden verwendet, um drei verschiedene BSA-PEG-Konjugate (5 K, 40 K und 40 K verzweigt) nachzuweisen.
Qualität
Mittels Western Blot an rekombinantem Methoxy-PEG-konjugiertem BSA beurteilt
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies PEG (Methoxygruppe) in konjugiertem rekombinantem BSA nach
Zielbeschreibung
BSA ist 66 kDa groß, Methoxy-PEG ist 5 kDa groß. Zusätzliche Banden bei mehr als 66 kDa treten aufgrund unterschiedlicher Maße von Konjugation und Dimerisation auf.
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in PBS-Puffer mit 1 % BSA und 0,09 % Natriumazid.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Feng-ying Huang et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 48(14), 2260-2269 (2012-01-20)
Cytochalasin D targets actin and is ubiquitous in eukaryotic cells. When cytochalasin D is used as a cytotoxic agent in cancer therapy, it causes significant side effects. To prevent this, cytochalasin D can be encapsulated in polyethylene liposomes. In this