Alle Fotos(2)
Key Documents
IPAKGARA2
Milli-Q
IPAK Gard® 10–15 Vorbehandlungspack
This product is replaced with IPAKGARD2. Search to Explore!
Synonym(e):
IPAK Gard® Vorbehandlungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Protects the reverse osmosis membrane
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
IPAK Gard®
Höhe
39.5 cm (15.5 in.)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Der Vorbehandlungspack IPAK Gard® 10–15 bietet optimalen Schutz für die Umkehrosmosemembran (RO-Membran), verbessert die Leistung Ihres Systems und verlängert seine Lebensdauer.
Für den Gebrauch mit den Wasseraufbereitungssystemen Milli-Q® IQ 7010, Milli-Q® IQ 7015, Milli-Q® IX 7010 und Milli-Q® IX 7015 geeignet
Anwendung
Dieser Vorbehandlungspack schützt die RO-Membran, indem er effizient Wasserverunreinigungen wie freies Chlor, Kolloide, Partikel und Mineralien entfernt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Aktivkohle schützt gegen freies Chlor.
  • Der Tiefenfilter schützt gegen Partikel und Kolloide.
  • 63 % der Teilelieferanten sind durch ISO 14001 Umweltmanagementsystem-zertifiziert.
Rechtliche Hinweise
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany