Merck
AN5004700
Millipore
Polypropylen-Vorfilter, hydrophob, 5,0 µm, 47 mm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonym(e):
Polypropylen-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
150 μm
Porengröße
5.0 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Dies ist ein Polypropylenvorfilter mit 5,0 µm Porengröße (5-Mikrometer-Filter), der aus 100 % reinem Polypropylenmedium besteht. Dieser Filter eignet sich ideal für allgemeine Klärungs- & Vorfiltrationsanwendungen, einschließlich Lösungsmittel, entionisiertes Wasser & Maßnahmen zur Keimreduzierung.
Anwendung
Sammlung von Zellen und Präzipitaten
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsmechanismus: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Retention oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefe, wirksam. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung und Analyse abzuscheiden und deren Wachstum zu unterstützen.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.