Wichtige Dokumente
8.22302
Sigma-Aldrich
Pyrogallol
for synthesis
Synonym(e):
Pyrogallol, 1,2,3-Trihydroxybenzol
About This Item
Lineare Formel:
C6H3(OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
201-762-9
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
2-4 hPa ( 140 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (acidimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
790 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
309 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
131-135 °C
Löslichkeit
400 g/L
Dichte
1.45 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChIKey
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Antioxidatives und therapeutisches Potenzial: Pyrogallol weist sowohl in In-vitro- als auch In-vivo-Modellen signifikante entzündungshemmende, sedative, antidiabetische und antioxidative Merkmale auf, wie durch die Bestimmung des vollständigen Phenol-Profils von Atractylis aristata Batt nachgewiesen wurde (Abid et al., 2024).
  • Fotoschaltbare Kollektoranwendungen: Der Nutzen von aus Pyrogallol abgeleiteten Verbindungen als fotoschaltbare Kollektoren in Flotation-Trennverfahren für das Lithiumaluminat-Recycling wurde untersucht und seine Rolle bei der Verbesserung der Rohstoffrückgewinnung unterstrichen (Zgheib et al., 2024).
  • Biomedizinische Anwendung in Hydrogelen: Dieser Artikel behandelt die Verwendung von Pyrogallol zur Entwicklung eines Hydrogels für biomedizinische Anwendungen wie Wundheilung und Arzneimittelverabreichung und gibt Einblick in die vielseitigen Einsatzbereiche von Pyrogallol in medizinischen Materialien (Weian et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 132 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 135 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable