Wichtige Dokumente
81007N
Sigma-Aldrich
Probumin® Rinderserumalbumin, mikrobiologische Qualität, 30%ige Lösung
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, microbiological culture, cell culture | mammalian: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41141801
NACRES:
NA.25
product name
Probumin® Rinderserumalbumin, mikrobiologische Qualität, 30%ige Lösung, pack of 50 mL
Beschreibung
Does Not Contain Preservative
Qualitätsniveau
Assay
29-31 g/dL protein basis (biuret)
Form
solution
Haltbarkeit
36 mo.
Mol-Gew.
~66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
pack of 50 mL
Hersteller/Markenname
Probumin®
Ursprung
USA origin
Konzentration
29-31 g/dL protein (Biuret)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
western blot: suitable
pH-Wert
6.8-7.4
Fremdaktivität
Microbial Content Tested by USP
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1